Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCE5F

Bide Pharmatech

2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-one

Synonim(y):

2-thiaspiro[3.3]heptan-6-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H8O1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCE5F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H8OS/c7-5-1-6(2-5)3-8-4-6/h1-4H2

Inchi Key

WBGYUYFPXZSJHP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów