Merck
BDPH9BCDCE75
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorophenyl)piperidine hydrochloride
Synonim(y):
4-(4-chlorophenyl)piperidine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCE75 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H14ClN.ClH/c12-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10;/h1-4,10,13H,5-8H2;1H
Inchi Key
KJZPSLZQMISKHY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)