Merck
BDPH9BCDCE8B
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-fluoro-6-methylphenylboronic acid
Synonim(y):
(3-bromo-2-fluoro-6-methylphenyl)boronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O2Br1F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.84
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCE8B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7BBrFO2/c1-4-2-3-5(9)7(10)6(4)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Inchi Key
FXPYHAXAVPHRAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)