Merck
BDPH9BCDCE99
Bide Pharmatech
1-(4-Bromobutyl)-4-vinylbenzene
Synonim(y):
1-(4-bromobutyl)-4-vinylbenzene
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDCE99 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H15Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCE99 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H15Br/c1-2-11-6-8-12(9-7-11)5-3-4-10-13/h2,6-9H,1,3-5,10H2
Inchi Key
UCDGLMPOKKXSDM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)