Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCED4

Bide Pharmatech

tert-Butyl 3-formylazetidine-1-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 3-formyl-1-azetidinecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDCED4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H15O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCED4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-4-7(5-10)6-11/h6-7H,4-5H2,1-3H3

Inchi Key

JVQOZRRUGOADSU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or lump or liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów