Merck
BDPH9BCDCEFF
Bide Pharmatech
N-(2-Methoxybenzyl)propan-1-amine
Synonim(y):
N-(2-methoxybenzyl)-1-propanamine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDCEFF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H17O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCEFF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-3-8-12-9-10-6-4-5-7-11(10)13-2/h4-7,12H,3,8-9H2,1-2H3
Inchi Key
JDUNMOVTNMQDIG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)