Merck
BDPH9BCDCF19
Bide Pharmatech
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Synonim(y):
3-chloro-2-methylbenzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCF19 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7ClO/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-5H,1H3
Inchi Key
WMDHVKYUOKHNQK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)