Merck
BDPH9BCDCF1A
Bide Pharmatech
Ethyl 6-methoxyimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
Synonim(y):
ethyl 6-methoxyimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H11O3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCF1A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H11N3O3/c1-3-16-10(14)7-5-13-6-9(15-2)11-4-8(13)12-7/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
CADUFCWHNSPLLJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to brown solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)