Merck
BDPH9BCDCF2C
Bide Pharmatech
5-Amino-6-bromopicolinonitrile
Synonim(y):
5-amino-6-bromo-2-pyridinecarbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCF2C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-6-5(9)2-1-4(3-8)10-6/h1-2H,9H2
Inchi Key
JSBOFKIYFOMPIY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)