Merck
BDPH9BCDCF48
Bide Pharmatech
(11aS)-3,7-Di-9-anthracenyl-10,11,12,13-tetrahydro-10,10,13,13-tetramethyl-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin
Synonim(y):
1,10-di(anthracen-9-yl)-12-hydroxy-4,4,7,7-tetramethyl-4,5,6,7-tetrahydrodiindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocine 12-oxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C49H39O4P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
722.82
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCF48 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C49H39O4P/c1-47(2)27-49-28-48(3,4)40-24-22-38(42-35-19-11-7-15-31(35)26-32-16-8-12-20-36(32)42)46(44(40)49)53-54(50,51)52-45-37(21-23-39(47)43(45)49)41-33-17-9-5-13-29(33)25-30-14-6-10-18-34(30)41/h5-26H,27-28H2,1-4H3,(H,50,51)
Inchi Key
NFEAZYGLZLLVMY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%99%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)