Merck
BDPH9BCDCF95
Bide Pharmatech
6-Bromo-7-hydroxy-2,2-dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-4-one
Synonim(y):
6-bromo-7-hydroxy-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-4-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O4Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCF95 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-10(2)14-8-4-7(12)6(11)3-5(8)9(13)15-10/h3-4,12H,1-2H3
Inchi Key
FOZVJTHORLMHQD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)