Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCFA2

Bide Pharmatech

1-Chloro-4-(2-chloroethoxy)benzene

Synonim(y):

1-chloro-4-(2-chloroethoxy)benzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDCFA2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8O1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCFA2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H8Cl2O/c9-5-6-11-8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,5-6H2

Inchi Key

DFJCCNZMGVNBKQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to light-yellow liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów