Merck
BDPH9BCDCFCB
Bide Pharmatech
7-Bromo-2-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Synonim(y):
7-bromo-2-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDCFCB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3N3Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.47
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCFCB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-3-1-9-4-2-10-6(8)11-5(3)4/h1-2,9H
Inchi Key
XVPYDBHFZKKIDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)