Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDD09A

Bide Pharmatech

3-Amino-2,2-difluoropropanoic acid hydrochloride

Synonim(y):

2,2-difluoro-beta-alanine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C3H6O2N1Cl1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.54
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD09A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C3H5F2NO2.ClH/c4-3(5,1-6)2(7)8;/h1,6H2,(H,7,8);1H

Inchi Key

YYNGRYXSTNHZQA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów