Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDD192

Bide Pharmatech

1-(3-(Hydroxymethyl)phenyl)ethan-1-ol

Synonim(y):

1-(3-(hydroxymethyl)phenyl)ethan-1-ol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD192 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H12O2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-5,7,10-11H,6H2,1H3

Inchi Key

DSSWHCHVXBFCOZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or lump or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów