Merck
BDPH9BCDD1DF
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-fluorophenyl)carbamate
Synonim(y):
tert-butyl 4-fluorophenylcarbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H14O2N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD1DF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H14FNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Inchi Key
OJVWNENFSPSLRB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)