Merck
BDPH9BCDD2DA
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-2-chloro-5-iodobenzoate
Synonim(y):
methyl 4-amino-2-chloro-5-iodobenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O2N1Cl1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.51
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD2DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7ClINO2/c1-13-8(12)4-2-6(10)7(11)3-5(4)9/h2-3H,11H2,1H3
Inchi Key
ACKIVQFMUDRNPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Light-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)