Merck
BDPH9BCDD2E8
Bide Pharmatech
5,5-Dimethyl-2,6-diazaspiro[3.4]octan-7-one 4-methylbenzenesulfonate
Synonim(y):
5,5-dimethyl-2,6-diazaspiro[3.4]octan-7-one 4-methylbenzenesulfonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H22O4N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.42
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD2E8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H14N2O.C7H8O3S/c1-7(2)8(4-9-5-8)3-6(11)10-7;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Inchi Key
HOCYWWCUGKJLPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)