Merck
BDPH9BCDD321
Bide Pharmatech
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde hydrochloride
Synonim(y):
2-amino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H5O1N2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD321 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C4H4N2OS.ClH/c5-4-6-1-3(2-7)8-4;/h1-2H,(H2,5,6);1H
Inchi Key
ODWAZDCUJYHFPL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)