Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDD3BB

Bide Pharmatech

5-Chlorobenzo[c]isoxazole

Synonim(y):

5-chloro-2,1-benzisoxazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDD3BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H4O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD3BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C7H4ClNO/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-10-9-7/h1-4H

Inchi Key

CVYGEOYCOCVPEQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów