Merck
BDPH9BCDD3DB
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-fluoro-3-iodopyridine
Synonim(y):
2-chloro-4-fluoro-3-iodopyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H2N1Cl1F1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.43
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD3DB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H2ClFIN/c6-5-4(8)3(7)1-2-9-5/h1-2H
Inchi Key
PKSPCHZIAYGSDB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)