Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDD45D

Bide Pharmatech

5-Hydrazinyl-1,2,4-thiadiazole

Synonim(y):

5-hydrazino-1,2,4-thiadiazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C2H4N4S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD45D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C2H4N4S/c3-6-2-4-1-5-7-2/h1H,3H2,(H,4,5,6)

Inchi Key

XVQMDTVSIUJVBU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów