Merck
BDPH9BCDD4AE
Bide Pharmatech
6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Synonim(y):
6-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD4AE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H8O4/c1-13-7-3-2-6-4-9(10(11)12)14-8(6)5-7/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
IQELKSYGXWBQJA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)