Merck
BDPH9BCDD4CC
Bide Pharmatech
(6-Fluoro-1H-indol-2-yl)boronic acid
Synonim(y):
6-fluoro-1H-indol-2-ylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O2N1F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.96
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD4CC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7BFNO2/c10-6-2-1-5-3-8(9(12)13)11-7(5)4-6/h1-4,11-13H
Inchi Key
MPFKENGPQFSXMD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)