Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDD52D

Bide Pharmatech

Methyl 4-((acetylthio)methyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate

Synonim(y):

methyl 4-((acetylthio)methyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H16O4S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD52D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H16O4S/c1-8(11)15-7-10(9(12)13-2)3-5-14-6-4-10/h3-7H2,1-2H3

Inchi Key

SBKWLRQWJCVHOH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów