Merck
BDPH9BCDD583
Bide Pharmatech
2-((2-(Aminomethyl)benzyl)oxy)pyrimidin-4-amine
Synonim(y):
1-(2-{[(6-imino-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)oxy]methyl}phenyl)methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H14O1N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD583 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H14N4O/c13-7-9-3-1-2-4-10(9)8-17-12-15-6-5-11(14)16-12/h1-6H,7-8,13H2,(H2,14,15,16)
Inchi Key
NASDWCHOOHWRAN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)