Merck
BDPH9BCDD5EC
Bide Pharmatech
5,10,15,20-Tetra-1H-pyrazol-4-yl-21H,23H-porphine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C32H22N12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD5EC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C32H22N12/c1-2-22-30(18-11-35-36-12-18)24-5-6-26(43-24)32(20-15-39-40-16-20)28-8-7-27(44-28)31(19-13-37-38-14-19)25-4-3-23(42-25)29(21(1)41-22)17-9-33-34-10-17/h1-16,41,44H,(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)/b29-21-,29-23?,30-22-,30-24?,31-25-,31-27?,32-26-,32-28?
Inchi Key
VQSGWNLFZQONHW-FDKHCDEXSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)