Merck
BDPH9BCDD67A
Bide Pharmatech
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Synonim(y):
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDD67A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD67A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
Inchi Key
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)