Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDD77B

Bide Pharmatech

2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid

Synonim(y):

2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H9O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD77B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H9N3O2/c1-5-4-12-7(3-10-5)11-6(2)8(12)9(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,13,14)

Inchi Key

DKTXOPQYFSOHFU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów