Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDDA2D

Bide Pharmatech

Phenyl p-Toluenesulfonate

Synonim(y):

phenyl 4-methylbenzenesulfonate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H12O3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDA2D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Purity

99%

Inchi Code

1S/C13H12O3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)17(14,15)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3

Inchi Key

KZQFPRKQBWRRHQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów