Merck
BDPH9BCDDA4C
Bide Pharmatech
2-(Ethyl(methyl)amino)acetic acid
Synonim(y):
[ethyl(methyl)amino]acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDA4C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-3-6(2)4-5(7)8/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Inchi Key
FOAINFSTWSHMPH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)