Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDDA61

Bide Pharmatech

2-(4-Cyclopropylthiazol-2-yl)acetonitrile

Synonim(y):

(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDA61 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H8N2S/c9-4-3-8-10-7(5-11-8)6-1-2-6/h5-6H,1-3H2

Inchi Key

GXBUEZZXMVHABW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów