Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDDAAA

Bide Pharmatech

Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate

Synonim(y):

ethyl 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDDAAA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H7O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDAAA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-6(11)5-3-9-7(8)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3

Inchi Key

IEMKQRSOAOPKRJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów