Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDDAAD

Bide Pharmatech

(3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol

Synonim(y):

[3-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6O2Br1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDAAD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6BrF3O2/c9-6-3-5(4-13)1-2-7(6)14-8(10,11)12/h1-3,13H,4H2

Inchi Key

YAUHBCKVTDXCDQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów