Merck
BDPH9BCDDAE8
Bide Pharmatech
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)butan-1-amine
Synonim(y):
4-(4-methyl-1-piperazinyl)butylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H21N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDAE8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H21N3/c1-11-6-8-12(9-7-11)5-3-2-4-10/h2-10H2,1H3
Inchi Key
NXKRSMDVDRFSBV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)