Merck
BDPH9BCDDCC7
Bide Pharmatech
4-Azaspiro[2.5]octane-5,7-dione
Synonim(y):
4-azaspiro[2.5]octane-5,7-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H9O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDCC7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c9-5-3-6(10)8-7(4-5)1-2-7/h1-4H2,(H,8,10)
Inchi Key
QIUDDRZYNHAITK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)