Merck
BDPH9BCDDCD9
Bide Pharmatech
5-Chloro-2-methyl-2H-indazole
Synonim(y):
5-chloro-2-methyl-2H-indazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDCD9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-5-6-4-7(9)2-3-8(6)10-11/h2-5H,1H3
Inchi Key
ZIVDVXPZNUZSHT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)