Przejdź do
BDPH9BCDDCDE
Bide Pharmatech
N-(4-Aminobutyl)acetamide
Synonim(y):
N-(4-aminobutyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H14O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
KLZGKIDSEJWEDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(4-Aminobutyl)acetamide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)