Merck
BDPH9BCDDD2C
Bide Pharmatech
3-Chloro-6-methoxypyrazin-2-amine
Synonim(y):
3-chloro-6-methoxy-2-pyrazinamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H6O1N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDD2C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O/c1-10-3-2-8-4(6)5(7)9-3/h2H,1H3,(H2,7,9)
Inchi Key
NXASRWBWVZXWCY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)