Merck
BDPH9BCDDD7A
Bide Pharmatech
(4-Formyl-2-methylphenyl)boronic acid
Synonim(y):
4-formyl-2-methylphenylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.97
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDD7A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9BO3/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Inchi Key
ORHODDYPZMCLBU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)