Merck
BDPH9BCDDD7B
Bide Pharmatech
Ethyl 5-bromonicotinate
Synonim(y):
ethyl 5-bromonicotinate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDD7B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-12-8(11)6-3-7(9)5-10-4-6/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
PCPIANOJERKFJI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow or red - brown liquid or semi-solid or solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)