Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDDD9E

Bide Pharmatech

3-Bromo-2-phenylpyridine

Synonim(y):

3-bromo-2-phenylpyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H8N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDD9E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H8BrN/c12-10-7-4-8-13-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H

Inchi Key

QODMOFYNGFSWSQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to yellow liquid or semi-solid or solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów