Merck
BDPH9BCDDDB3
Bide Pharmatech
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Synonim(y):
3-fluoro-5-methoxybenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O3F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDDB3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
WUHJSLPINVJGPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)