Merck
BDPH9BCDDDBA
Bide Pharmatech
N-Butyl-2-cyano-acetamide
Synonim(y):
N-butyl-2-cyanoacetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H12O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDDBA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-2-3-6-9-7(10)4-5-8/h2-4,6H2,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
MGZNARROBKPUST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)