Merck
BDPH9BCDDDEB
Bide Pharmatech
3-(Phenylthio)-1H-indole
Synonim(y):
3-(phenylsulfanyl)-1H-indole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H11N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDDEB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H11NS/c1-2-6-11(7-3-1)16-14-10-15-13-9-5-4-8-12(13)14/h1-10,15H
Inchi Key
VHEGBLPHXSCODD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)