Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDDDEE

Bide Pharmatech

6-Chloro-5-cyanonicotinic Acid

Synonim(y):

6-chloro-5-cyanonicotinic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDDDEE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H3O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDDEE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C7H3ClN2O2/c8-6-4(2-9)1-5(3-10-6)7(11)12/h1,3H,(H,11,12)

Inchi Key

CLVFAWOSLIAOQG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów