Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDDE34

Bide Pharmatech

2-(Methylamino)nicotinonitrile

Synonim(y):

2-(methylamino)nicotinonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDE34 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H7N3/c1-9-7-6(5-8)3-2-4-10-7/h2-4H,1H3,(H,9,10)

Inchi Key

AGZQPTBBDDQFKJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Powder or Crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów