Merck
BDPH9BCDDE95
Bide Pharmatech
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Synonim(y):
methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O3F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDE95 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7FO3/c1-13-9(12)7-2-6(5-11)3-8(10)4-7/h2-5H,1H3
Inchi Key
VLFQXVIURJDHTO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)