Merck
BDPH9BCDDEBF
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-((2-methoxyethyl)amino)piperidine-1-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 4-[(2-methoxyethyl)amino]-1-piperidinecarboxylate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDDEBF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H26O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.36
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDEBF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H26N2O3/c1-13(2,3)18-12(16)15-8-5-11(6-9-15)14-7-10-17-4/h11,14H,5-10H2,1-4H3
Inchi Key
JDQHOQBFYIPISR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)