Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDDEF8

Bide Pharmatech

5-(4-Fluorophenyl)pentan-1-amine

Synonim(y):

5-(4-fluorophenyl)-1-pentanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H16N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDEF8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H16FN/c12-11-7-5-10(6-8-11)4-2-1-3-9-13/h5-8H,1-4,9,13H2

Inchi Key

VFCCGVDBQTUFMJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów